Learn More
3,6-Difluorphthalanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028806
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
652-40-4
C8H2F2O3
184.098
MFCD00134537
AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
513918
4,7-difluoro-2-benzofuran-1,3-dion
C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
652-40-4
C8H2F2O3
184.098
MFCD00134537
AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
3,6-difluorophthalic anhydride, 4,7-difluoroisobenzofuran-1,3-dione, 3,6-difluorophthalicanhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,7-difluoro, 4,7-difluoro-isobenzofuran-1,3-dione, pubchem1947, 3,6-difluorophthalic anhydride treated bsa, acmc-1avp1, ksc914s6p, 3,6 difluoro phthalic anhydride
513918
4,7-difluoro-2-benzofuran-1,3-dion
C1=CC(=C2C(=C1F)C(=O)OC2=O)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3,6-Difluorophthalic anhydride
Schmelzpunkt 218°C to 221°C
Menge 100 mg
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 184.1
Reinheit (%) 97%