missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3,6-Difluorpyrazin-2-carboxamid, Mikromol™

Artikelnummer. 30049099
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049099 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30049099 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM3892.050025

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

3,6-Difluorpyrazin-2-carboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
CAS 356783-29-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C5 H3 F2 N3 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 2-Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro-, Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro- (9CI), 3,6-Difluoro-2-pyrazinecarboxamide, 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide
InChI-Formel InChI=1S/C5H3F2N3O/c6-2-1-9-4(7)3(10-2)5(8)11/h1H,(H2,8,11)
SMILES NC(=O)c1nc(F)cnc1F
IUPAC-Name 3,6-Difluorpyrazin-2-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 159.0936
Menge 25 mg
Formelmasse 159.0244 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.