Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronsäurepinakolester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It plays an important role as intermediate for organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es spielt eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese von agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Es spielt eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese von agrochemischen, pharmazeutischen und Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester |
Schmelzpunkt | 63°C to 67°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 8548328 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 210.08 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Fest |