Learn More
Alfa Aesar™ 3-(6-Oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinyl)-benzonitril, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H54662.03
Weitere Details : CAS : 52240-08-1 Netto-Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15461456
  • 68.71 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
16-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
52240-08-1
197.197
INFIYPRKBSENAH-UHFFFAOYSA-N
20326520
C1=CC(=CC(=C1)C2=NNC(=O)C=C2)C#N
C11H7N3O
MFCD16482247
3-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl benzonitrile, 3-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinyl benzonitrile, 3-6-oxo-1,6-dihydro-pyridazin-3-yl-benzonitrile, 3-6-oxo-1h-pyridazin-3-yl benzonitrile, 3-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl-benzonitrile, benzonitrile, 3-1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridazinyl
3-(6-Oxo-1H-Pyridazin-3-yl)Benzonitril
Spezifikation
3-(6-Oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinyl)benzonitrile
52240-08-1
MFCD16482247
INFIYPRKBSENAH-UHFFFAOYSA-N
3-(6-Oxo-1H-Pyridazin-3-yl)Benzonitril
20326520
97%
1g
C11H7N3O
3-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl benzonitrile, 3-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinyl benzonitrile, 3-6-oxo-1,6-dihydro-pyridazin-3-yl-benzonitrile, 3-6-oxo-1h-pyridazin-3-yl benzonitrile, 3-6-oxo-1,6-dihydropyridazin-3-yl-benzonitrile, benzonitrile, 3-1,6-dihydro-6-oxo-3-pyridazinyl
C1=CC(=CC(=C1)C2=NNC(=O)C=C2)C#N
197.197
197.19
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation