Learn More
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, TRC
Artikelnummer. 30134953
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30134953 1 g 1 Gramm
17923445 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134953 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1760601G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123119-89-1
Summenformel C15 H15 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 257.28
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, 4-(2,3-Dihydroxy-1-propoxy)carbazole
IUPAC-Name 3-(9H-carbazol-4-yloxy)propane-1,2-diol
SMILES OCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H15NO3/c17-8-10(18)9-19-14-7-3-6-13-15(14)11-4-1-2-5-12(11)16-13/h1-7,10,16-18H,8-9H2
Formelmasse 257.1052
Reinheit (%) >95%