Learn More
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)propan-1,2-diol, Mikromol™
Artikelnummer. 17943746
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17943746 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17943746 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0291.140025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
3-(9H-Carbazol-4-yloxy)propan-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
CAS 123119-89-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C15 H15 N O3
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, 4-(2,3-Dihydroxy-1-propoxy)carbazole
InChI-Formel InChI=1S/C15H15NO3/c17-8-10(18)9-19-14-7-3-6-13-15(14)11-4-1-2-5-12(11)16-13/h1-7,10,16-18H,8-9H2
SMILES OCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
IUPAC-Name 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)propan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 257.28
Menge 25 mg
Formelmasse 257.1052 g/mol