Learn More
3-{[(9H-Fluor-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10021344
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
176442-21-0
C22H17NO5
375.38
MFCD02682203
WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
11057866
3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-hydroxybenzoesäure
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
176442-21-0
C22H17NO5
375.38
MFCD02682203
WGBZDECNYLZYRE-UHFFFAOYSA-N
3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-hydroxybenzoic acid, 3-amino-5-hydroxybenzoic acid,n-fmoc protected, 3-hydroxy-5-9h-fluorene-9-yl methoxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid,3-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-hydroxy
11057866
3-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-hydroxybenzoesäure
C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC4=CC(=CC(=C4)C(=O)O)O
Chemischer Name oder Material 3-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-5-hydroxybenzoic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97+%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 375.38
Reinheit (%) 97%