Learn More
3-Acetopropanol-d4, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Acetopropanol-d4 |
| CAS | 1215544-11-8 |
| Summenformel | C5H6D4O2 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 1-Hydroxy-4-pentanone-d4, 3-Acetyl-1-propanol-d4, gamma-Acetopropyl-d4 Alcohol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3/i2D2,4D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])CC(=O)C |
| IUPAC-Name | 4,4,5,5-Tetradeuterio-5-hydroxypentan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.16 |
| Formelmasse | 106.0932 |