Learn More
3-Acetoxy-2-Butanon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397046
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11397046 5 g 5 Gramm
11307056 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11397046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06927.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4906-24-5 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4906-24-5
Summenformel C6H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 130.14
MDL-Nummer MFCD00051782
InChI-Schlüssel ZKPTYCJWRHHBOW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-acetoxy-2-butanone, acetoin acetate, 2-acetoxy-3-butanone, 2-butanone, 3-acetyloxy, 3-acetyloxy-2-butanone, 2-butanon-3-ol, acetate, acetic acid 1-methyl-2-oxopropyl ester, 2-butanon-3-yl acetate, 3-hydroxy-2-butanone acetate, acetyl methyl carbinyl acetate
PubChem CID 521246
IUPAC-Name 3-oxobutan-2-yl acetate
SMILES CC(OC(C)=O)C(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Acetoxy-2-butanone
Dichte 1.025
Siedepunkt 154°C to 155°C
Flammpunkt 66°C (150°F)
Brechungsindex 1.4135
Menge 5 g
Beilstein 1756882
Formelmasse 130.14
Reinheit (%) 98%