Learn More
3-Acetylphenanthren, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258737
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2039-76-1
C16H12O
220.27
JKVNPRNAHRHQDD-UHFFFAOYSA-N
3-acetylphenanthrene, 1-phenanthren-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-phenanthrenyl, 1-3-phenanthryl ethanone, methyl 3-phenanthryl ketone, ketone, methyl 3-phenanthryl, 1-phenanthren-3-yl ethan-1-one, acmc-1clh9, dsstox_cid_29099, dsstox_rid_83318
74867
1-phenanhren-3-ylethanon
CC(=O)C1=CC2=C(C=CC3=CC=CC=C32)C=C1
2039-76-1
C16H12O
220.27
JKVNPRNAHRHQDD-UHFFFAOYSA-N
3-acetylphenanthrene, 1-phenanthren-3-yl ethanone, ethanone, 1-3-phenanthrenyl, 1-3-phenanthryl ethanone, methyl 3-phenanthryl ketone, ketone, methyl 3-phenanthryl, 1-phenanthren-3-yl ethan-1-one, acmc-1clh9, dsstox_cid_29099, dsstox_rid_83318
74867
1-phenanhren-3-ylethanon
CC(=O)C1=CC2=C(C=CC3=CC=CC=C32)C=C1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Acetylphenanthrene
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 73.0°C to 76.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Acetylphenanthrene, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.