missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan, 94 %, stab. mit 100 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7046808
61.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4369-14-6
C9H18O5Si
234.32
MFCD00054803
KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
151204
3-Trimethoxysilylpropyl prop-2-enoat
CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
4369-14-6
C9H18O5Si
234.32
MFCD00054803
KBQVDAIIQCXKPI-UHFFFAOYSA-N
3-trimethoxysilyl propyl acrylate, 3-acryloyloxy propyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, 2-propenoic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester, 3-acryloxypropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl propyl 2-propenoate, 3-acryloyloxypropyltrimethoxysilane, 3-acryloxypropyltrimethoxysilane, stab. with 100ppm bht, acmc-1aoz6, acrylic acid, 3-trimethoxysilyl propyl ester
151204
3-Trimethoxysilylpropyl prop-2-enoat
CO[Si](CCCOC(=O)C=C)(OC)OC

3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane is used to enhance the thermal conductivity of silicone rubber filled with hybrid fillers. It is involved in the synthesis of vinyl and acryalte modified silica nanoparticles by using vinyltrimethoxysilane. Further, it is used as a silane coupling agent involved in the modification of fluorescein isothiocyanate-mesoporous silica nanoparticles with carbon-carbon double bonds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilan wird zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von Silikonkautschuk verwendet, der mit hybriden Füllstoffen gefüllt ist. Es ist an der Synthese von vinyl- und acrylatmodifizierten Silika-Nanopartikeln durch die Verwendung von Vinyltrimethoxysilan beteiligt. Darüber hinaus wird es als Silan-Kopplungsmittel verwendet, das an der Modifikation von Fluoresceinisothiocyanat-mesoporösen Silika-Nanopartikeln mit Kohlenstoff-Kohlenstoff-Doppelbindungen beteiligt ist.

Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.

Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 95°C to 100°C (3mmHg)
Chemischer Name oder Material 3-(Acryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Namenshinweis stabilized with 100ppm BHT
Menge 5 g
Strukturformel CH2=CHCO2(CH2)3Si(OCH3)3
UN-Nummer UN1760
Beilstein 2046320
Flammpunkt 123°C (253°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 234.33
Reinheit (%) 94%
Brechungsindex 1.429
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.059
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'