Learn More
3-Amino-1-(4-chlorphenyl)-1H-pyrazol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole |
CAS | 66000-39-3 |
Schmelzpunkt | 107°C to 108°C |
Summenformel | C9H8ClN3 |
MDL-Nummer | MFCD09027932 |
Menge | 250 mg |
Synonym | 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 1-4-chlorophenyl pyrazol-3-amine, 1-p-chlorophenyl-3-amino-pyrazole, 1-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazol-3-ylamine |
InChI-Schlüssel | SHCVEWFQFUKSDP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CC(=CC=C1N2C=CC(=N2)N)Cl |
IUPAC-Name | 1-(4-Chlorphenyl)Pyrazol-3-Amin |