Learn More
3-Amino-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489577
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15489577 1 g 1 Gramm
15499577 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15489577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52816.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 184637-48-7 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
3-Amino-1-Boc-piperidine is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-1-Boc-Piperidin wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 184637-48-7
Summenformel C10H20N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 200.282
MDL-Nummer MFCD01861219
InChI-Schlüssel AKQXKEBCONUWCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-boc-3-aminopiperidine, n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-1-n-boc-piperidine, +/--3-amino-1-n-boc-piperidine, 3-amino-1-boc-piperidine, 1-n-boc-3-aminopiperidine, 3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3-amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, 3-aminopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 545809
IUPAC-Name Tert-Butyl 3-Aminopiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-Boc-piperidine
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 200.28
Reinheit (%) 97%