Learn More
3-Amin-1-Methyl-1H-Indazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228321
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
60301-20-4
C8H9N3
147.18
MFCD09054755
NYLGITXFVVEBLZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-1-methylindazole, 3-amino-1-methyl-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 1-methyl, n-methyl-3-aminoindazole, 1-methyl-1h-3-indazoleamine, 1-methyl-1h-indazole-3-amine, 1-methyl-1h-indazol-3-ylamine, 1-methyl-1h-indazole-3-ylamine
12291317
CN1N=C(N)C2=CC=CC=C12
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
60301-20-4
C8H9N3
147.18
MFCD09054755
NYLGITXFVVEBLZ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-1-methylindazole, 3-amino-1-methyl-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 1-methyl, n-methyl-3-aminoindazole, 1-methyl-1h-3-indazoleamine, 1-methyl-1h-indazole-3-amine, 1-methyl-1h-indazol-3-ylamine, 1-methyl-1h-indazole-3-ylamine
12291317
CN1N=C(N)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-methyl-1H-indazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Farbe Braun bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 1-Methyl-1H-indazol-3-amin
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-1-methyl-1H-indazole
Palabra de advertencia
  • Achtung
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.