missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-1-methyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7030617
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15484007 1 g 1 Gramm
15494007 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15484007 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30935.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 1904-31-0 | C4H7N3 | 97.121 g/mol

It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1904-31-0
Summenformel C4H7N3
Molekulargewicht (g/mol) 97.121
MDL-Nummer MFCD00466340
InChI-Schlüssel MOGQNVSKBCVIPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-1-methylpyrazole, 1-methyl-3-aminopyrazole, 3-amino-1-methyl-1h-pyrazole, 1-methyl-1h-pyrazol-3-ylamine, 3-amino-1-methyl pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 1-methyl, 1-methylpyrazole-3-ylamine, 3-amino-1-methyl-pyrazole, 3-amino-1 methyl pyrazole
PubChem CID 137254
IUPAC-Name 1-Methylpyrazol-3-Amin
SMILES CN1C=CC(=N1)N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-methyl-1H-pyrazole
Siedepunkt 90°C to 92°C (1 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 97.12
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.