Learn More
3-Amino-1-Phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024339
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
22374-89-6
C10H15N
149.237
MFCD00008090
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
31160
4-Phenylbutan-2-amin
CC(CCC1=CC=CC=C1)N
22374-89-6
C10H15N
149.237
MFCD00008090
WECUIGDEWBNQJJ-UHFFFAOYSA-N
1-methyl-3-phenylpropylamine, 3-amino-1-phenylbutane, 2-amino-4-phenylbutane, 1-phenyl-3-aminobutane, 4-phenyl-2-aminobutane, 4-phenyl-2-butylamine, 1-phenyl-3-amino-butan, benzenepropanamine, .alpha.-methyl, alpha-methylbenzenepropanamine, propylamine, 1-methyl-3-phenyl
31160
4-Phenylbutan-2-amin
CC(CCC1=CC=CC=C1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als chemisches Zwischenprodukt eingesetzt. 1-Methyl-3-Phenylpropylamin wird bei der Synthese von N-substituierten Derivaten von (1-Methyl-3-Phenylpropyl)amin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Luftempfindlich. Geschützt vor Luft, Oxidationsmitteln und Kohlendioxid lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1-phenylbutane
Schmelzpunkt -50°C
Dichte 0.928
Siedepunkt 220°C to 222°C
Flammpunkt 97°C (206°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.514
Menge 100 g
UN-Nummer UN2922
Beilstein 2413110
Empfindlichkeit Air Sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 149.24
Reinheit (%) 98%