Learn More
3-Amino-1H-Pyrazol-4-carbonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021787
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16617-46-2
C4H4N4
108.104
MFCD00005237
FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-pyrazolecarbonitrile, 3-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyanopyrazole, 3-aminopyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyanopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino, 5-aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-1h-pyrazole, 4-cyano-5-aminopyrazole, 3-amino-4-cyano pyrazole
85515
5-Amino-1H-Pyrazol-4-Carbonitril
C1=NNC(=C1C#N)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16617-46-2
C4H4N4
108.104
MFCD00005237
FFNKBQRKZRMYCL-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-pyrazolecarbonitrile, 3-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyanopyrazole, 3-aminopyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-4-cyanopyrazole, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 3-amino, 5-aminopyrazole-4-carbonitrile, 3-amino-4-cyano-1h-pyrazole, 4-cyano-5-aminopyrazole, 3-amino-4-cyano pyrazole
85515
5-Amino-1H-Pyrazol-4-Carbonitril
C1=NNC(=C1C#N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Schmelzpunkt 173°C to 176°C
Geruch Odorless
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2647
Formelmasse 108.1
Reinheit (%) 98%