Learn More
3-Amino-2,4,6-Trijodbenzoesäure, 99 % (Trockengewicht), kann bis zu 1 Mol Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7026988
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3119-15-1
C7H3I3NNaO2
536.81
MFCD00007681
CTXRMWPLTDAHOR-UHFFFAOYSA-M
unii-99h77d8mtd, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoic acid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico italian, benzoic acid, 3-amino-2,4,6-triiodo, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoicacid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico, pubchem4987, acmc-1co9w, 4-14-00-01118 beilstein handbook reference, 2,4,6-triiodo-3-aminobenzoic acid
18387
sodium 3-amino-2,4,6-triiodobenzoate
[Na+].NC1=C(I)C=C(I)C(C([O-])=O)=C1I
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
3119-15-1
C7H3I3NNaO2
536.81
MFCD00007681
CTXRMWPLTDAHOR-UHFFFAOYSA-M
unii-99h77d8mtd, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoic acid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico italian, benzoic acid, 3-amino-2,4,6-triiodo, 3-amino-2,4,6-triiodo-benzoicacid, acido 3-amino-2,4,6-triiodobenzoico, pubchem4987, acmc-1co9w, 4-14-00-01118 beilstein handbook reference, 2,4,6-triiodo-3-aminobenzoic acid
18387
sodium 3-amino-2,4,6-triiodobenzoate
[Na+].NC1=C(I)C=C(I)C(C([O-])=O)=C1I
3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid is used to prepare polymeric hydrogel based particles used in vascular embolization. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-2,4,6-triiodbenzoesäure wird bei der Herstellung von Partikeln auf Polymerhydrogel-Basis verwendet, die bei der vaskulären Embolisation verwendet werden. Es kann in der Agrochemie, Pharmazie und im Färbefeld verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Lichteinstrahlung schützen. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Licht und Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2,4,6-triiodobenzoic acid
Schmelzpunkt ∼196°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht) Kann bis zu ≈10 % Wasser enthalten
Menge 5 g
Empfindlichkeit Light sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 514.83
Reinheit (%) 99%