Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-2-chlor-6-methylpyridin, 98 %
Catalog Number p-7055522
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39745-40-9
C6H7ClN2
142.59
MFCD03095213
SUMSBUDMYMYTLL-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-chloro-6-picoline, 3-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-amino-6-methylpyridine, 3-pyridinamine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridylamine, pubchem1245, acmc-20dld6, 2-chloro-3-amino-6-picoline
2734415
2-Chlor-6-methylpyridin-3-amin
CC1=CC=C(N)C(Cl)=N1
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
39745-40-9
C6H7ClN2
142.59
MFCD03095213
SUMSBUDMYMYTLL-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-chloro-6-picoline, 3-amino-2-chloro-6-methylpyridine, 5-amino-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-6-methyl-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-amino-6-methylpyridine, 3-pyridinamine, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methyl-3-pyridylamine, pubchem1245, acmc-20dld6, 2-chloro-3-amino-6-picoline
2734415
2-Chlor-6-methylpyridin-3-amin
CC1=CC=C(N)C(Cl)=N1
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-chloro-6-methylpyridine
Schmelzpunkt 64°C to 72°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 114030
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest