Learn More
3-Amino-2-chlor-propenal, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-chloro-propenal |
| CAS | 221615-73-2 |
| Summenformel | C3H4ClNO |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (Z)-3-Amino-2-chloroacrylaldehyde |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4ClNO/c4-3(1-5)2-6/h1-2H,5H2/b3-1- |
| SMILES | O=C/C(Cl)=C/N |
| IUPAC-Name | (Z)-3-Amino-2-chlorprop-2-enal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 105.52 |
| Formelmasse | 104.9981 |