Learn More
3-Amin-2-Chlorpyridin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-55358
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6298-19-7
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006238
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
80528
2-Chlorpyridin-3-Amin
NC1=CC=CN=C1Cl
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
6298-19-7
C5H5ClN2
128.56
MFCD00006238
MEQBJJUWDCYIAB-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-3-aminopyridine, 2-chloro-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 2-chloro, 2-chloro-3-amino pyridine, 2-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-3-amino-pyridine, 2-chloro-pyridin-3-ylamine, 2-chloro-3-pyridinylamine, 3-amino-2-chloro-pyridine
80528
2-Chlorpyridin-3-Amin
NC1=CC=CN=C1Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-chloropyridine
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 77.0°C to 82.0°C
Farbe Rosa bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Cl(C5H3N)NH2
Menge 10 g
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2-chloropyridine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.