Learn More
3-Amino-2-hydroxy-3-methylbutansäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-hydroxy-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 62000-66-2 |
| Summenformel | C5 H11 N O3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO3/c1-5(2,6)3(7)4(8)9/h3,7H,6H2,1-2H3,(H,8,9) |
| SMILES | CC(C)(N)C(O)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Amino-2-Hydroxy-3-Methylbutansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 133.146 |
| Formelmasse | 133.074 |