Learn More
3-Amino-2-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediate. It is involved in synthesis of functionalized pyrido[4,3-b][1,4]oxazine and imidazo[1,2-a]pyridine derivatives. The use of ethyl 2-chloro-3-oxopropanoate with 2-amino-3-hydroxypyridine or 3-amino-4-hydroxypyridine led, respectively, to imidazo[1,2-a]pyridine derivatives or ethyl pyrido[4,3-b][1,4] oxazine-2-carboxylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist an der Synthese funktionalisierter Pyrido[4,3-b][1,4]-oxazin- und Imidazo[1,2-a]pyridin-Derivate beteiligt. Die Verwendung von Ethyl2-chlor-3-oxopropanoat mit 2-Amin-3-hydroxypyridin bzw. 3-Amin-4-hydroxypyridin führte zu Imidazo[1,2-a]pyridin-Derivaten oder Ethylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-carboxylat.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es ist an der Synthese funktionalisierter Pyrido[4,3-b][1,4]-oxazin- und Imidazo[1,2-a]pyridin-Derivate beteiligt. Die Verwendung von Ethyl2-chlor-3-oxopropanoat mit 2-Amin-3-hydroxypyridin bzw. 3-Amin-4-hydroxypyridin führte zu Imidazo[1,2-a]pyridin-Derivaten oder Ethylpyrido[4,3-b][1,4]oxazin-2-carboxylat.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-hydroxypyridine |
Farbe | Braun |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 109849 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
IUPAC-Name | 3-Amino-1,2-dihydropyridin-2-on |
Formelmasse | 110.12 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Kristalliner Feststoff |