Learn More
3-Amino-2-methyl-N,N-dipropylbenzolethanamin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-methyl-N,N-dipropylbenzeneethanamine |
| CAS | 111725-11-2 |
| Summenformel | C15H26N2 |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | 3-[2-Di-N-propylamino)ethyl]-2-methylaniline, Impurity E, Ropinirole Impurity |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H26N2/c1-4-10-17(11-5-2)12-9-14-7-6-8-15(16)13(14)3/h6-8H,4-5,9-12,16H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCN(CCC)CCc1cccc(N)c1C |
| IUPAC-Name | 3-[2-(Dipropylamino)ethyl]-2-methylanilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 234.38 |
| Formelmasse | 234.2096 |