Learn More
3-Amino-2-Methylphenylboronsäure-Pinacolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11906051
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
882678-96-8
C13H20BNO2
233.12
MFCD11054038
JMKMGPGFYMANCA-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 3-amino-2-methylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenylamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine
46738005
2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
CC1=C(C=CC=C1N)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
882678-96-8
C13H20BNO2
233.12
MFCD11054038
JMKMGPGFYMANCA-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 3-amino-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester, 3-amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenylamine, 3-amino-2-methylphenyl boronic acid pinacol ester, 2-methyl-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl phenylamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenamine, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-benzenamine
46738005
2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
CC1=C(C=CC=C1N)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Siedepunkt 120°C to 121°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 233.12
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.