Learn More
3-Amino-2-oxazolidinon (AOZ) D4 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-oxazolidinone-d4 |
| CAS | 1188331-23-8 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Acetonitrile |
| Summenformel | C3 2H4 H2 N2 O2 |
| Menge | 1 mL |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])OC(=O)N(N)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | 3-Amino-4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-oxazolidin-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.12 |
| Formelmasse | 106.068 g/mol |