Learn More
3-Amino-2-oxazolidinon-D4, TRC
Artikelnummer. 30314655
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30314655 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30314655 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6185722.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-2-oxazolidinone-d4
CAS 1188331-23-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C3 2H4 H2 N2 O2
Menge 2.5 mg
Synonym 3-Amino-2-oxazolidinone D4 (AOZ D4), 2-Oxazolidinone-4,4,5,5-d4, 3-amino-
InChI-Formel InChI=1S/C3H6N2O2/c4-5-1-2-7-3(5)6/h1-2,4H2/i1D2,2D2
SMILES [2H]C1([2H])OC(=O)N(N)C1([2H])[2H]
IUPAC-Name 3-Amino-4,4,5,5-tetradeuterio-1,3-oxazolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 106.12
Formelmasse 106.068
Reinheit (%) >95