missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-3 -(2 -nitrophenyl)propionsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7026262
40.73 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5678-48-8
C9H10N2O4
210.189
MFCD00090356
XXBOYULKNZTOMN-UHFFFAOYSA-N
3-amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, 3-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid, 3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, 3-2-nitrophenyl-dl-beta-alanine, 3-2-nitrophenyl-beta-alanine, rs-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, maybridge1_004875, dl-beta-2-nitrophenyl alanine, beta-amino-o-nitrohydrocinnamic acid, hydrocinnamic acid, beta-amino-o-nitro
2779217
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propansäure
C1=CC=C(C(=C1)C(CC(=O)O)N)[N+](=O)[O-]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5678-48-8
C9H10N2O4
210.189
MFCD00090356
XXBOYULKNZTOMN-UHFFFAOYSA-N
3-amino-3-2-nitrophenyl propanoic acid, 3-amino-3-2-nitrophenyl propionic acid, 3-amino-3-2-nitro-phenyl-propionic acid, 3-2-nitrophenyl-dl-beta-alanine, 3-2-nitrophenyl-beta-alanine, rs-3-amino-3-2-nitrophenyl-propionic acid, maybridge1_004875, dl-beta-2-nitrophenyl alanine, beta-amino-o-nitrohydrocinnamic acid, hydrocinnamic acid, beta-amino-o-nitro
2779217
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propansäure
C1=CC=C(C(=C1)C(CC(=O)O)N)[N+](=O)[O-]

3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid is used in chemical research.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionsäure wird in der chemischen Forschung verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Die Lagertemperatur beträgt 0 bis 5 °C. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 210.19
Reinheit (%) 98%
Menge 5 g

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'