Learn More
3-Amino-3-methylbutansäure, 90 %, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-3-methylbutanoic Acid |
| CAS | 625-05-8 |
| Summenformel | C5H11NO2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-Amino-3-methylbutyric Acid, beta-Aminoisovaleric Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,6)3-4(7)8/h3,6H2,1-2H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)(N)CC(=O)O |
| IUPAC-Name | 3-Amino-3-Methylbutansäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 117.15 |
| Formelmasse | 117.079 |