Learn More
3-Amino-4-Brom-1-Methyl-1H-Pyrazol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole |
| Schmelzpunkt | 96°C to 100°C |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 4-bromo-1-methyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-1-methyl-1h-pyrazole, 3-amino-4-bromo-1-methylpyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 4-bromo-1-methyl, 4-bromo-1-methylpyrazole-3-ylamine, acmc-1bzbh, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-1-methyl |
| IUPAC-Name | 4-Brom-1-Methyl-1H-pyrazol-3-amin |
| Formelmasse | 176.02 |
| Reinheit (%) | ≥97% |