Learn More
3-Amino-4-brom-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Die Mikrowellenerhitzung von 2-Halobenzaldehyden oder 2-Haloacetophenonen mit Phenylhydrazinen bei 160 °C für 10 min ergab quantitativ die Arylhydrazonen, die weiter zyklisiert wurden, um 1-Aryl-H1-indazole über Cul/diamin-katalysierte N-Arylierung unter Mikrowellenerhitzung (160 °C, 10 min) zu ergeben. Gute bis hervorragende Erträge wurden bei 2-Iod-, 2-Brom- und 2-Chlor-benzaldehyden oder -acetophenonen beobachtet.
Löslichkeit
Schwer löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei 2 bis 7 °C kühlen.
Die Mikrowellenerhitzung von 2-Halobenzaldehyden oder 2-Haloacetophenonen mit Phenylhydrazinen bei 160 °C für 10 min ergab quantitativ die Arylhydrazonen, die weiter zyklisiert wurden, um 1-Aryl-H1-indazole über Cul/diamin-katalysierte N-Arylierung unter Mikrowellenerhitzung (160 °C, 10 min) zu ergeben. Gute bis hervorragende Erträge wurden bei 2-Iod-, 2-Brom- und 2-Chlor-benzaldehyden oder -acetophenonen beobachtet.
Löslichkeit
Schwer löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Bei 2 bis 7 °C kühlen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-bromo-1H-indazole |
Schmelzpunkt | 142°C to 144°C |
Menge | 250 mg |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble. |
Formelmasse | 212.05 |
Reinheit (%) | 97% |