Learn More
3-Amino-4 -Chlorbenzenboronsäure Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15400186
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15400186 1 g 1 Gramm
15410186 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52893.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 850568-45-5
Summenformel C6H8BCl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 207.845
MDL-Nummer MFCD04115643
InChI-Schlüssel MTMLYYSBEQYCDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-chlorophenyl boronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid, hcl, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenyl boronicacidhydrochloride, 3-amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride, 3-amino-4-chlorophenylboronic acid hcl, 3-amino-4-chlorophenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44118731
IUPAC-Name (3-Amino-4-chlorphenyl)boronsäure;hydrochlorid
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)N)(O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-chlorobenzeneboronic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 278°C to 288°C
Menge 1 g
Formelmasse 207.85
Reinheit (%) 95%