Learn More
3-Amino-4-fluor-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-4-fluoro-1H-indazole |
| Schmelzpunkt | 170°C to 172°C |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 9619654 |
| Formelmasse | 151.14 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |