Learn More
3-Amino-4-iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4812903
78.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
105752-11-2
C5H5IN2
220.01
MFCD04971334
ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-iodopyridine, 4-iodo-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-iodo, 4-iodo-3-pyridinamine, 3-amine-4-iodopyridine, pubchem6681, 4-iodo-3-pyridylamine, 4-iodo-3-aminopyridine, 4-iodo-3-pyridinylamine, 4-iodopyridin-3-ylamine
819132
4-Iodpyridin-3-Amin
NC1=CN=CC=C1I
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
105752-11-2
C5H5IN2
220.01
MFCD04971334
ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
3-amino-4-iodopyridine, 4-iodo-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-iodo, 4-iodo-3-pyridinamine, 3-amine-4-iodopyridine, pubchem6681, 4-iodo-3-pyridylamine, 4-iodo-3-aminopyridine, 4-iodo-3-pyridinylamine, 4-iodopyridin-3-ylamine
819132
4-Iodpyridin-3-Amin
NC1=CN=CC=C1I
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 65°C to 70°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-iodopyridine
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.