Learn More
3-Amino-4-iodpyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13575030 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13575030 1 g 1 Gramm
13585030 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13575030 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448840010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 105752-11-2 | C5H5IN2 | 220.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105752-11-2
Summenformel C5H5IN2
Molekulargewicht (g/mol) 220.01
MDL-Nummer MFCD04971334
InChI-Schlüssel ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-iodopyridine, 4-iodo-pyridin-3-ylamine, 3-pyridinamine, 4-iodo, 4-iodo-3-pyridinamine, 3-amine-4-iodopyridine, pubchem6681, 4-iodo-3-pyridylamine, 4-iodo-3-aminopyridine, 4-iodo-3-pyridinylamine, 4-iodopyridin-3-ylamine
PubChem CID 819132
IUPAC-Name 4-Iodpyridin-3-Amin
SMILES NC1=CN=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-iodopyridine
Schmelzpunkt 65°C to 70°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 220.01
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-iodopyridine
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.