missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-4-Methylbenzamid, 98 %, ACROS Organics™

Catalog Number p-56999
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19406-86-1
C8H10N2O
150.18
MFCD00035936
VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N
benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide
88043
3-Amino-4-Methylbenzamid
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
19406-86-1
C8H10N2O
150.18
MFCD00035936
VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N
benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide
88043
3-Amino-4-Methylbenzamid
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-methylbenzamide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 128.0°C to 132.0°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel NH2C6H3(CH3)CONH2
Menge 5 g
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-4-methylbenzamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'