Learn More
3-Amino-4-Methylbenzamid, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 357050250
Weitere Details : CAS : 19406-86-1 Netto-Gewicht : 0.07500kg
Menge | 25g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
19406-86-1 | |
150.18 | |
VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N | |
88043 | |
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N |
C8H10N2O | |
MFCD00035936 | |
benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide | |
3-Amino-4-Methylbenzamid |
Spezifikation
3-Amino-4-methylbenzamide | |
Glasflasche | |
128.0°C to 132.0°C | |
98% | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
NH2C6H3(CH3)CONH2 | |
benzamide, 3-amino-4-methyl, 3-amino-p-toluamide, 3-amino-4-methyl-benzamide, unii-51vb4677ff, atad, acmc-1c8qe, dsstox_cid_24407, dsstox_rid_80206, 3-amino-4-methyl benzamide, 3-azanyl-4-methyl-benzamide | |
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)N)N | |
150.18 | |
150.18 | |
98% |
Authentic | |
Braun | |
25g | |
19406-86-1 | |
100.0 | |
C8H10N2O | |
MFCD00035936 | |
VYBKAZXQKUFAHG-UHFFFAOYSA-N | |
3-Amino-4-Methylbenzamid | |
88043 | |
Kristalline Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Amino-4-methylbenzamide
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.