Learn More
3-Amino-4-Methylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020643
14.20 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2458-12-0
C8H9NO2
151.165
MFCD00007742
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
3-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl, 3-amino-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-9ci, pubchem8194, 3-amino-4-toluic acid, rarechem al bo 1039, h-3 atl 4-oh, h-3 abz 4-me-oh
75568
3-Amino-4-Methylbenzoesäure
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2458-12-0
C8H9NO2
151.165
MFCD00007742
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
3-amino-p-toluic acid, 3-amino-4-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl, 3-amino-4-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-9ci, pubchem8194, 3-amino-4-toluic acid, rarechem al bo 1039, h-3 atl 4-oh, h-3 abz 4-me-oh
75568
3-Amino-4-Methylbenzoesäure
CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)O)N
3-Amino-4-methylbenzoic acid, is a raw material used in synthesis. It is also used as an organic intermediate, Pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Amino-4-methylbenzoesäure, ist ein Rohstoff, der bei der Synthese verwendet wird. Es wird auch als organisches und pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil bei Normaltemperatur und Normaldruck.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-4-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 164°C to 168°C
Menge 5 g
Beilstein 2082449
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water.
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 99%