Learn More
3-Amino-5-brom-1-methyl-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7031928
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1000018-06-3
C8H8BrN3
226.077
MFCD09864804
BKBSBRJIGMVBFM-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1-methyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-bromo-1-methyl-1h-indazole, acmc-2097ln, 5-bromo-1-methyl-1h-indazole-3-ylamine
26369215
5-Brom-1-Methylindazol-3-Amin
CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=N1)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1000018-06-3
C8H8BrN3
226.077
MFCD09864804
BKBSBRJIGMVBFM-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1-methyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-bromo-1-methyl-1h-indazole, acmc-2097ln, 5-bromo-1-methyl-1h-indazole-3-ylamine
26369215
5-Brom-1-Methylindazol-3-Amin
CN1C2=C(C=C(C=C2)Br)C(=N1)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 250 mg
Formelmasse 226.08
Reinheit (%) 97%