Learn More
3-Amino-5-methylisoxazole, TRC
Artikelnummer. 30012312
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30012312 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30012312 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6169202.5G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Methylisoxazol-3-amine
CAS 1072-67-9
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C4 H6 N2 O
Menge 2.5 g
Synonym 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Imp. C (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
SMILES Cc1onc(N)c1
IUPAC-Name 5-methyl-1,2-oxazol-3-amine
Molekulargewicht (g/mol) 98.1
Formelmasse 98.048
Reinheit (%) >95%