Learn More
3-Amino-5-nitro-o-toluamid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide |
| CAS | 3572-44-9 |
| Summenformel | C8 H9 N3 O3 |
| Menge | 2.5 mg |
| Synonym | o-Toluamide, 3-amino-5-nitro- (6CI,7CI,8CI), 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamide, 3-Amino-5-nitro-o-toluamide, Anot |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9N3O3/c1-4-6(8(10)12)2-5(11(13)14)3-7(4)9/h2-3H,9H2,1H3,(H2,10,12) |
| SMILES | Cc1c(N)cc(cc1C(=O)N)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 3-Amino-2-methyl-5-nitrobenzamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 195.18 |
| Formelmasse | 195.0644 |