Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazol, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33552.MD
Weitere Details : CAS : 27182-54-3 Netto-Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15466377
  • 32.15 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
19-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
27182-54-3
177.225
WOZDQVLZCXNJPY-UHFFFAOYSA-N
554203
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NS2)N
C8H7N3S
MFCD00159799
3-amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl-amine, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazole-3-amine, #
5-Phenyl-1,2,4-Thiadiazol-3-Amin
Spezifikation
3-Amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole
250mg
C8H7N3S
3-amino-5-phenyl-1,2,4-thiadiazole, 1,2,4-thiadiazol-3-amine, 5-phenyl, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazol-3-yl-amine, 5-phenyl-1,2,4-thiadiazole-3-amine, #
C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=NS2)N
177.225
177.23
136°C to 137°C
27182-54-3
MFCD00159799
WOZDQVLZCXNJPY-UHFFFAOYSA-N
5-Phenyl-1,2,4-Thiadiazol-3-Amin
554203
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation