Learn More
3-Amino-5-(trifluormethyl)-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15435787
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2250-53-5
C8H6F3N3
201.152
MFCD01719740
ZXZTZRVCWTWKCH-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 5-trifluoromethyl, 1h-indazol-3-amine, 5-trifluoromethyl-9ci, 1h-indazole, 3-amino-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1h-indazole-3-ylamine, 3-amino-5-trifluoromethylindazole, 3-amino-5trifluoromethyl-indazole, 5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-ylamine
16736
5-(Trifluormethyl)-1H-Indazol-3-Amin
C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C(=NN2)N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
2250-53-5
C8H6F3N3
201.152
MFCD01719740
ZXZTZRVCWTWKCH-UHFFFAOYSA-N
5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-5-trifluoromethyl-1h-indazole, 1h-indazol-3-amine, 5-trifluoromethyl, 1h-indazol-3-amine, 5-trifluoromethyl-9ci, 1h-indazole, 3-amino-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1h-indazole-3-ylamine, 3-amino-5-trifluoromethylindazole, 3-amino-5trifluoromethyl-indazole, 5-trifluoromethyl-1h-indazol-3-ylamine
16736
5-(Trifluormethyl)-1H-Indazol-3-Amin
C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)C(=NN2)N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 3-Amino-5-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Schmelzpunkt 133°C to 136°C
Geruch Odorless
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 201.15
Reinheit (%) 97%