missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-6-chloropyridine, 98%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 10320204 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10320204

Marke: Thermo Scientific 361330050

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 5350-93-6
Summenformel C5H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 128.56
MDL-Nummer MFCD00006243
InChI-Schlüssel QAJYCQZQLVENRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-chloropyridine, 2-chloro-5-aminopyridine, 3-amino-6-chloropyridine, 3-pyridinamine, 6-chloro, 6-chloro-pyridin-3-ylamine, 6-chloro-3-pyridylamine, 2-chloro-5-amino pyridine, 6-chloro-3-pyridinamine, 6-chloropyridin-3-ylamine, 6-chlorpyridin-3-amin
PubChem CID 79305
IUPAC-Name 6-Chlorpyridin-3-Amin
SMILES NC1=CC=C(Cl)N=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Amino-6-chloropyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Farbe Braun
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 22,432
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Powder, Crystals or Chunks
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt