Learn More
3-Amino-6-cyanopyridazin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-amino-6-cyanopyridazine |
| CAS | 340759-46-8 |
| Summenformel | C5 H4 N4 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4N4/c6-3-4-1-2-5(7)9-8-4/h1-2H,(H2,7,9) |
| SMILES | N=C1NN=C(C=C1)C#N |
| IUPAC-Name | 6-Imino-1H-pyridazin-3-carbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 120.112 |
| Formelmasse | 120.0436 |