Learn More
3-Amino-6-nitro-4-phenyl-2(H)-chinolinon, TRC
Artikelnummer. 30324576
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324576 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324576 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61875550MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Amino-6-nitro-4-phenylquinolin-2(1H)-one
CAS 36020-93-6
Summenformel C15 H11 N3 O3
Menge 50 mg
Synonym 3-Amino-6-nitro-4-phenylquinolin-2(1H)-one, Nitrazepam Imp. A (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C15H11N3O3/c16-14-13(9-4-2-1-3-5-9)11-8-10(18(20)21)6-7-12(11)17-15(14)19/h1-8H,16H2,(H,17,19)
SMILES NC1=C(c2ccccc2)c3cc(ccc3NC1=O)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 3-Amino-6-nitro-4-phenyl-1H-chinolin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 281.27
Formelmasse 281.08