Learn More
3-Amino-6-(trifluormethyl)-1H-indazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10765442 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10765442 1 g Glasflasche 1 Gramm
10087649 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10765442 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 435810010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 2250-55-7
Summenformel C8H6F3N3
Molekulargewicht (g/mol) 201.15
MDL-Nummer MFCD03426695
InChI-Schlüssel ZMPFPQFXUYYHSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-trifluoromethyl-1h-indazol-3-amine, 3-amino-6-trifluoromethyl-1h-indazole, trifluoromethylindazolamine, 3-amino-6-trifluoromethylindazole, 6-trifluoro methyl-1h-indazole-3-amine, 6-trifluoromethyl-1h-indazole-3-amine, 1h-indazol-3-amine,6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl-1h-indazol-3-ylamine, 6-trifluoromethyl-1h-indazole-3-ylamine
PubChem CID 817909
IUPAC-Name 6-(Trifluormethyl)-1H-Indazol-3-Amin
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(F)(F)F)NN=C2N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 173.0°C to 175.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 201.15
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.