Learn More
3-Amino-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Amino-8-methylimidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 68739-11-7 |
| Summenformel | C8 H9 N3 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H9N3/c1-6-3-2-4-11-7(9)5-10-8(6)11/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cccn2c(N)cnc12 |
| IUPAC-Name | 8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 147.18 |
| Formelmasse | 147.0796 |