Learn More
3-Amino-o-cresol, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 209040010
Weitere Details : CAS : 53222-92-7 Netto-Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10012630
  • 88.40 € / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 04-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
53222-92-7
123.15
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
104448
CC1=C(C=CC=C1O)N
C7H9NO
MFCD00007787
3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
3-amino-2-methylphenol
Spezifikation
3-Amino-o-cresol
127°C to 133°C
95%
94.0
94% min. (GC)
H2NC6H3(CH3)OH
13, 579
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
3-amino-2-methylphenol
104448
95%
Glasflasche
1g
53222-92-7
100.0
C7H9NO
MFCD00007787
3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
CC1=C(C=CC=C1O)N
123.15
123.15
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-Amino-o-cresol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate