Learn More
3-Amino-o-cresol, 95 %, Thermo Scientific™™
Catalog Number 10032640
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
53222-92-7
C7H9NO
123.15
MFCD00007787
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
104448
3-Amino-2-methylphenol
CC1=C(C=CC=C1O)N
53222-92-7
C7H9NO
123.15
MFCD00007787
FLROJJGKUKLCAE-UHFFFAOYSA-N
3-amino-o-cresol, phenol, 3-amino-2-methyl, 2-amino-o-cresol, 2-methyl-3-aminophenol, 3-hydroxy-2-methylaniline, aminokresol, o-cresol, 3-amino, pubchem15039, 2-methyl-3-amino-phenol, 3-amino-2-methyl phenol
104448
3-Amino-2-methylphenol
CC1=C(C=CC=C1O)N
Chemischer Name oder Material 3-Amino-o-cresol
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 127°C to 133°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(CH3)OH
Menge 250 mg
Beilstein 13, 579
Formelmasse 123.15
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Amino-o-cresol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.